2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₁NO₃S Poids moléculaire: 249,28 g/mol Point de fusion: 236…241 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06857928 Numéro CAS: 54001-16-0 |