Imprimer
Ethyl 4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAYM13007-100EA 23.8 EUR
CAYM13007-100 CAYM13007-250 CAYM13007-1 CAYM13007-500
Ethyl 4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁BrN₂O₂S
Numéro MDL: MFCD11869291
Numéro CAS: 1138444-37-7