Ethyl-4-methyl-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₂N₂O₂S Poids moléculaire: 248,30 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01936157 Numéro CAS: 383146-88-1 |