Imprimer
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H54942.06EA 305 EUR
H54942.06 H54942.MD H54942.03
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01567252
Numéro CAS: 39091-00-4