4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₈N₂O₂S Poids moléculaire: 220,25 Point de fusion: 244…248 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00171753 Numéro CAS: 39091-01-5 |