2-(2-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆N₂O₂S Poids moléculaire: 206,22 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07375352 Numéro CAS: 115311-41-6 |