Imprimer
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20457.03EA 90.7 EUR
B20457.03 B20457.06
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂S
Poids moléculaire: 206,22 g/mol
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00171745
Numéro CAS: 21278-86-4