Imprimer
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBCC11501-0001EA 0 EUR
MAYBCC11501-0001
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₂S₂
Poids moléculaire: 211,25
Numéro MDL: MFCD01936014
Numéro CAS: 24044-07-3