Imprimer
cis-Chlordane
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
442449.EA 33.6 EUR
442449.
cis-Chlordane
cis-Chlordane
Formule: C₁₀H₆Cl₈
Numéro CAS: 5103-71-9
EINECS: 225-825-5