Imprimer
N-(3-Fluorobenzyl)-3,4-dimethylaniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57956.03EA 131 EUR
ALFAH57956.03 ALFAH57956.MD
N-(3-Fluorobenzyl)-3,4-dimethylaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1019612-14-6
Molecular Formula: C15H16FN
Formula Weight: 229.30
MDL No.: MFCD11144364