Imprimer
N-(4-Fluorobenzyl)-3,4-dimethylaniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57088.MDEA 69.8 EUR
ALFAH57088.MD ALFAH57088.03
N-(4-Fluorobenzyl)-3,4-dimethylaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 356531-47-0
Molecular Formula: C15H16FN
Formula Weight: 229.30
MDL No.: MFCD03210762