Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈O Poids moléculaire: 108,14 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066201 Numéro CAS: 13173-09-6 UN: 1224 ADR: 3,III |