1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone ≥97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₇Br₂NO₂ Poids moléculaire: 381,03 g/mol Point de fusion: 225…229 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00019155 Numéro CAS: 81-49-2 EINECS: 201-354-0 |