1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
Marques : EHRENSTORFER GMBHTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₄H₁₂N₄O₂ Poids moléculaire: 268,27 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00001225 Numéro CAS: 2475-45-8 EINECS: 219-603-7 |