Imprimer
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
215643-5GEA 91 EUR
215643-5G
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₁₂N₄O₂
Poids moléculaire: 268,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001225
Numéro CAS: 2475-45-8
EINECS: 219-603-7