Imprimer
Quinizarin green, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
211982-50GEA 95.8 EUR
211982-50G
Quinizarin green, Sigma-Aldrich®
Quinizarin green
Formule: C₂₈H₂₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00001195
Numéro CAS: 128-80-3
EINECS: 204-909-5