Imprimer
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EHERC16971330EA 182 EUR
EHERC16971330
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
Formule: C₂₁H₁₅NO₃
Poids moléculaire: 329,3500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019148
Numéro CAS: 81-48-1
EINECS: 201-353-5