L-Glutamic acid 5-benzyl ester 99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₅NO₄ Poids moléculaire: 237,3 g/mol Point de fusion: 162…167 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002633 Numéro CAS: 1676-73-9 EINECS: 216-826-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +26° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl) |