L-Glutamic acid 5-benzyl ester ≥99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₅NO₄ Poids moléculaire: 237,3 g/mol Point de fusion: 162…165 °C |
Numéro MDL:
MFCD00002633 Numéro CAS: 1676-73-9 EINECS: 216-826-1 |