Imprimer
4-Anilino-1-benzylpiperidine ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H27158.03EA 34 EUR
H27158.03 H27158.06
4-Anilino-1-benzylpiperidine ≥98%
4-Anilino-1-benzylpiperidine
Formule: C₁₈H₂₂N₂
Numéro MDL: MFCD00023738
Numéro CAS: 1155-56-2
EINECS: 214-583-6