Imprimer
Chromone-3-carboxaldehyde ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
A15438.06 A15438.14 A15438.22
A15438.06EA 42.4 EUR
A15438.06 A15438.14 A15438.22
Chromone-3-carboxaldehyde ≥97%
Chromone-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₆O₃
Poids moléculaire: 174,16 g/mol
Point de fusion: 150…154 °C
Numéro MDL: MFCD00014667
Numéro CAS: 17422-74-1
EINECS: 241-451-5