Imprimer
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid ≥97%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32714.03EA 97.3 EUR
H32714.03
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid ≥97%
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅FO₄
Poids moléculaire: 208,15
Point de fusion: 257…259 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03070543
Numéro CAS: 99199-59-4