Imprimer
Dicyclohexylchlorophosphine 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ACRO353290010EA 87.5 EUR
ACRO353290010 ACRO353290050
Dicyclohexylchlorophosphine 97%
Dicyclohexylchlorophosphine
Formule: C₁₂H₂₂ClP
Poids moléculaire: 232,73 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (12 mmHg)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014294
Numéro CAS: 16523-54-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)