Imprimer
Dicyclohexylchlorophosphine ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorodicyclohexylphosphine
33571.03 33571.06
33571.03EA 92 EUR
33571.03 33571.06
Dicyclohexylchlorophosphine ≥98%
Dicyclohexylchlorophosphine
Formule: C₁₂H₂₂ClP
Poids moléculaire: 232,73 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.054
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00014294
Numéro CAS: 16523-54-9
UN: 3265
ADR: 8,II