Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₅NO₅S Poids moléculaire: 261,29 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00013176 Numéro CAS: 886-86-2 EINECS: 212-956-8 |