Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₂H₈ClF₂P Poids moléculaire: 256,62 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04972302 Numéro CAS: 23039-97-6 UN: 3265 ADR: 8,II |