Imprimer
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBBTB08499.1EA 0 EUR
MAYBBTB08499.1 CHMPBTB08499.250
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Poids moléculaire: 222,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010431
Numéro CAS: 1458-18-0
EINECS: 215-947-7