Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formule:
C₆H₅Cl₂N₃O₂ Poids moléculaire: 222,03 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00010431 Numéro CAS: 1458-18-0 EINECS: 215-947-7 |