Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₉N₃O₂ Poids moléculaire: 155,16 g/mol Point de fusion: 104…107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005238 Numéro CAS: 6994-25-8 EINECS: 230-262-3 |