Imprimer
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23751.06EA 247 EUR
B23751.06 B23751.01 B23751.03
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₅N₃O₂
Poids moléculaire: 127,10
Point de fusion: ∼ 125 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00005239
Numéro CAS: 41680-34-6
EINECS: 255-493-7