Imprimer
3,5-Diméthyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBCD09590.1EA 0 EUR
MAYBCD09590.1 MAYBCD09590.250
3,5-Diméthyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
3,5-Diméthyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Formule: C₆H₉N₃O
Poids moléculaire: 139,16
Numéro MDL: MFCD00003126
Numéro CAS: 934-48-5
EINECS: 213-283-2