1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₈N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00514518 Numéro CAS: 1134-50-5 |