3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₉N₃ Poids moléculaire: 159,19 Point de fusion: 124…128 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191749 Numéro CAS: 1572-10-7 EINECS: 000-000-0 |