3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₁₁BrSi Poids moléculaire: 191,14 g/mol Point d'ébullition: 44…45 °C (2 mmHg) Densité: 1,17 Point éclair: 63 °C (145 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134460 Numéro CAS: 38002-45-8 |