Imprimer
1,4-Diamino-2,3-dihydroanthraquinone pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,4-Diamino-2,3-dihydroanthracene-9,10-dione
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.43852.0010 8.43852.0100
8.43852.0010EA 56.2 EUR
8.43852.0010 8.43852.0100
1,4-Diamino-2,3-dihydroanthraquinone pour la synthèse
1,4-Diamino-2,3-dihydroanthraquinone
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂
Poids moléculaire: 240,2600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035689
Numéro CAS: 81-63-0
EINECS: 201-367-1