Methyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₃OP Poids moléculaire: 216,22 Point de fusion: 111…114 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002081 Numéro CAS: 2129-89-7 EINECS: 218-346-8 |