Imprimer
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L00912.14EA 323 EUR
L00912.14 L00912.06
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide ≥98%
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
Formule: C₁₄H₁₅O₂P
Poids moléculaire: 246,24
Point de fusion: 113…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015451
Numéro CAS: 4455-77-0
EINECS: 224-704-4