2-(Methylthio)benzothiazole
Marques : EHRENSTORFER GMBHTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇NS₂ Poids moléculaire: 181,2779 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00005784 Numéro CAS: 615-22-5 EINECS: 210-417-1 |