Imprimer
Sodium borodeuteride (99% D), tiges
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
35102.06EA 430 EUR
35102.06 35102.03
Sodium borodeuteride (99% D), tiges
Sodium borodeuteride
Formule: D₄BNa
Poids moléculaire: 41,857 g/mol
Point de fusion: ∼400 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003519
Numéro CAS: 15681-89-7
EINECS: 239-764-7
UN: 1426
ADR: 4.3,I