Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Marques : Cayman ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₁NO₂S Poids moléculaire: 185,24 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00052874 Numéro CAS: 7210-77-7 |