Imprimer
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L06768.09EA 105 EUR
L06768.09
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Formule: C₈H₁₄O₂
Poids moléculaire: 142,20 g/mol
Point d'ébullition: 238…240 °C
Densité: 0,997
Point éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005155
Numéro CAS: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
ADR: 8,III