Imprimer
DL-β-mercaptovaline 97+%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24710.06EA 127 EUR
B24710.06 B24710.14 B24710.03
DL-β-mercaptovaline 97+%
DL-β-mercaptovaline
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Poids moléculaire: 149,21 g/mol
Point de fusion: ∼ 212 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00004856
Numéro CAS: 52-66-4
EINECS: 200-147-2