DL-β-mercaptovaline
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₁₁NO₂S Poids moléculaire: 149,21 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00004856 Numéro CAS: 52-66-4 EINECS: 200-147-2 |