Phenyl glycidyl ether 99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₁₀O₂ Poids moléculaire: 150,18 Point d'ébullition: 245 °C (760 mmHg) Point de fusion: 3,5 °C Densité: 1,1 g/cm³ Point éclair: 115 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005133 Numéro CAS: 122-60-1 EINECS: 204-557-2 ADR: 6.1, |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5295 to 1.5315 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |