Imprimer
D(-)-β-mercaptovaline
Marques : USP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1501006.EA 413 EUR
1501006.
D(-)-β-mercaptovaline
D(-)-β-mercaptovaline
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Poids moléculaire: 149,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064302
Numéro CAS: 52-67-5
EINECS: 200-148-8