Imprimer
Bromoacétate de triméthylsilyle ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L00961.14
L00961.14EA 58.2 EUR
L00961.14
Bromoacétate de triméthylsilyle ≥98%
Bromoacétate de triméthylsilyle
Formule: C₅H₁₁BrO₂Si
Poids moléculaire: 211,13 g/mol
Point d'ébullition: 68…69 °C (17 mmHg)
Densité: 1.291
Point éclair: 28 °C (82 °F)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000187
Numéro CAS: 18291-80-0
EINECS: 242-165-3
UN: 2920
ADR: 8,II