Imprimer
Dimethachlor, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
45447-250MGEA 65.9 EUR
45447-250MG
Dimethachlor, Supelco®
Dimethachlor
Formule: C₁₃H₁₈ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00055472
Numéro CAS: 50563-36-5
EINECS: 256-625-6