N,N-Dimethylcyanoacetamide ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₈N₂O Poids moléculaire: 112,13 g/mol Point de fusion: 59…66 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051623 Numéro CAS: 7391-40-4 EINECS: 000-000-0 |