Imprimer
4'-Cyanoacetanilide
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBSPB07621.50EA 0 EUR
MAYBSPB07621.50 MAYBSPB07621.1 MAYBSPB07621.10
4'-Cyanoacetanilide
4'-Cyanoacetanilide
Formule: C₉H₈N₂O
Poids moléculaire: 160,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001814
Numéro CAS: 35704-19-9
EINECS: 252-685-2