Acétate de triméthylsilyle ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₁₂O₂Si Poids moléculaire: 132,24 g/mol Point d'ébullition: 107 °C Point de fusion: –32 °C Densité: 0,884 Point éclair: 4 °C (39 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008695 Numéro CAS: 2754-27-0 EINECS: 220-404-2 UN: 3272 ADR: 3,II |